2,6-Dicloropurina ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D2470-1G D2470-25G D2470-5G
TCIAD2470-1GEA 16 EUR
TCIAD2470-1G TCIAD2470-25G TCIAD2470-5G
2,6-Dicloropurina ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2,6-Dicloropurina
Formula: C₅H₂Cl₂N₄
Pto. de fusión: 181 °C
Número MDL: MFCD00077725
Núm. CAS: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0ead64c12e9f0e317ca3b98b69c858b7d814080&vid=f0ead64c12e9f0e317ca3b98b69c858b7d814080&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %