Metil-2-piridilcetona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
A0111-250ML A0111-25ML
TCIAA0111-250MLEA 185 EUR
TCIAA0111-250ML TCIAA0111-25ML
Metil-2-piridilcetona ≥99.0% (por GC)
2-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Pto. Ebullición: 189°C
Pto. de fusión: ∼10 °C
Densidad: 1,0818 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 73°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006303
Núm. CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&vid=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %