N,N'-Metilendiacrilamida, en polvo
Proveedor: G Biosciences
Atención
Sinónimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
RC-024 RC-025
RC-024EA 158 EUR
RC-024 RC-025
N,N'-Metilendiacrilamida, en polvo
N,N'-Metilendiacrilamida
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154.17 g/mol
Pto. Ebullición: 125
Pto. de fusión: 185
Densidad: 1.235 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 138
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008625
Núm. CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM