Ácido trans-4-metilciclohexanocarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1783-25G M1783-5G
TCIAM1783-25GEA 203 EUR
TCIAM1783-25G TCIAM1783-5G
Ácido trans-4-metilciclohexanocarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido trans-4-metilciclohexanocarboxílico
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 245°C
Número MDL: MFCD00074943
Núm. CAS: 13064-83-0
EINECS: 235-959-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e52b014119531c9bbdd967c689c8de487ac7c227&vid=e52b014119531c9bbdd967c689c8de487ac7c227&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C