Veratrol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
161110010 161111000 161115000
ACRO161110010EA 141 EUR
ACRO161110010 ACRO161111000 ACRO161115000
Veratrol 99+%
Veratrol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 207 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008357
Núm. CAS: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Índice Merck: 12,10089
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA