Veratrol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
A11985.0B A11985.0I A11985.30
A11985.0BEA 106 EUR
A11985.0B A11985.0I A11985.30
Veratrol ≥99%
Veratrol
Purity: 99% CAS No.: 91-16-7 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: 21-23° Boiling Point: 206-207° Beilstein Reference: 1364621 Merck Reference: 14,9956 MDL No.: MFCD00008357
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 206…207 °C
Pto. de fusión: 21…23 °C
Densidad: 1,084
Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008357
Núm. CAS: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Índice Merck: 14,9956