Anhídrido metanosulfónico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
348760250 348760050 348761000 348765000
ACRO348760250EA 94.4 EUR
ACRO348760250 ACRO348760050 ACRO348761000 ACRO348765000
Anhídrido metanosulfónico 97%
Anhídrido metanosulfónico
Formula: C₂H₆O₅S₂
MW: 174,2 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 69…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007556
Núm. CAS: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥96.0 %