m-Cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
m-Metilfenol
C0401-25G
C0401-500G
TCIAC0401-25GEA
16
EUR
TCIAC0401-25G
TCIAC0401-500G
m-Cresol ≥98.0% (por GC)
m-Cresol
Formula:
CH₃C₆H₄OH Pto. Ebullición: 202°C Pto. de fusión: 11,5 °C Densidad: 1,0336 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 86°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002302 Núm. CAS: 108-39-4 EINECS: 203-577-9 UN: 2076 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,02579 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...