1-Iodopropano estabilizado, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Estabilización: estabilizado con sodio carbonato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04788.0100 8.04788.0250
8.04788.0100EA 96.2 EUR
8.04788.0100 8.04788.0250
1-Iodopropano estabilizado, Sigma-Aldrich®
1-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Pto. Ebullición: 103 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 1,741 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001095
Núm. CAS: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,08047
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 169.99 g/mol
Boiling Point 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 57 hPa (25 °C)
Flash Point 44 °C
Refractive Index 1.5055 (20 °C, 589 nm)
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)