3-Metil-1-butino 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
392740100 392740010
ACRO392740100EA 196 EUR
ACRO392740100 ACRO392740010
3-Metil-1-butino 96%
3-Metil-1-butino
Formula: C₅H₈
MW: 68.12 g/mol
Pto. Ebullición: 28
Pto. de fusión: –90.1 °C
Densidad: 0.666 g/cm³
Pto. de inflamación: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039853
Núm. CAS: 598-23-2
EINECS: 209-925-6
UN: 3295
ADR: 3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %