γ-Butirolactona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: GBL, 1,4-Butirolactona, 4-Butanolido
B0767-500ML B0767-25ML
TCIAB0767-500MLEA 29 EUR
TCIAB0767-500ML TCIAB0767-25ML
γ-Butirolactona ≥99.0% (por GC)
γ-Butirolactona
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1,1286 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005386
Núm. CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Índice Merck: 14,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=698f337a5e847b6fd31b841649b6f01e9dc6c1b4&vid=698f337a5e847b6fd31b841649b6f01e9dc6c1b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %