Grafito ≥99%, en polvo APS 7-11 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
46304.A1 46304.14
46304.A1EA 113 EUR
46304.A1 46304.14
Grafito ≥99%, en polvo APS 7-11 µm
Grafito
Purity: 99% CAS No.: 7782-42-5 Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-95593
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,04560