Almidón soluble (from potato)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Amilodextrina
A11961.36 A11961.0E
A11961.36EA 67.5 EUR
A11961.36 A11961.0E
Almidón soluble (from potato)
Almidón soluble
CAS No.: 9005-84-9 Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Pto. de fusión: 256…258 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Índice Merck: 14,8799