1,3-Dimetoxibenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
155231000 155235000
ACRO155231000EA 38.7 EUR
ACRO155231000 ACRO155235000
1,3-Dimetoxibenceno 99%
1,3-Dimetoxibenceno
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 85…87 °C (7 mmHg)
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008384
Núm. CAS: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %