1,3-Dimetoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Resorcinol dimethyl ether
A13380.22
A13380.36
A13380.22EA
31.1
EUR
A13380.22
A13380.36
1,3-Dimetoxibenceno ≥98%
1,3-Dimetoxibenceno
Purity: 98%
CAS No.: 151-10-0
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5250
Odour: Characteristic
Melting Point: -52°
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 878582
MDL No.: MFCD00008384
Formula:
C₈H₁₀O₂ MW: 138,17 g/mol Pto. Ebullición: 217…218 °C Pto. de fusión: –52 °C Densidad: 1,065 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008384 Núm. CAS: 151-10-0 EINECS: 205-783-4 |