3-Pirrolina tech. 85% (remainder pyrrolidine), grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,5-Dihydro-1H-pyrrole
H26072.06
H26072.03
H26072.14
H26072.06EA
146
EUR
H26072.06
H26072.03
H26072.14
3-Pirrolina tech. 85% (remainder pyrrolidine), grado técnico
3-Pirrolina
Purity: 85%
CAS No.: 109-96-6
Molecular Formula: C4H7N
Formula Weight: 69.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -18°(0°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 90-91°
Beilstein Reference: 103173
Merck Reference: 14,8017
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005213
Formula:
C₄H₇N Pto. Ebullición: 90…91 °C Pto. de fusión: –71 °C Densidad: 0,902 Pto. de inflamación: –18 °C (0 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005213 Núm. CAS: 109-96-6 EINECS: 203-723-1 UN: 2733 ADR: 3,II Índice Merck: 14,8017 |