Palmitato de isopropilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
P0005-25ML P0005-500ML
TCIAP0005-25MLEA 17 EUR
TCIAP0005-25ML TCIAP0005-500ML
Palmitato de isopropilo ≥97.0% (por GC)
Palmitato de isopropilo
Formula: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298,51 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C (2 -rr)
Pto. de fusión: 13,5 °C
Densidad: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 183°C
Número MDL: MFCD00008993
Núm. CAS: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e23e7ca634a0f96fc36632a6147455a6960066c8&vid=e23e7ca634a0f96fc36632a6147455a6960066c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %