Hexafluorofosfato de litio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Lithium hexafluorophosphate(V)
L0146-25G L0146-100G
TCIAL0146-25GEA 59 EUR
TCIAL0146-25G TCIAL0146-100G
Hexafluorofosfato de litio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Hexafluorofosfato de litio
Formula: F₆LiP
MW: 151.91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011096
Núm. CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 2923
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe6f68530bdcaa549a2158ae7a82612e0ec2060e&vid=fe6f68530bdcaa549a2158ae7a82612e0ec2060e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %