2-Bromo-1,1-dimetoxietano ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
Estabilización: Stabilised with potassium carbonate
A11324.0B A11324.14 A11324.30
A11324.0BEA 775 EUR
A11324.0B A11324.14 A11324.30
2-Bromo-1,1-dimetoxietano ≥97% estabilizado
2-Bromo-1,1-dimetoxietano
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 97+% CAS No.: 7252-83-7 Molecular Formula: C6H13BrO2 Formula Weight: 169.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 150° Beilstein Reference: 1280132 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00000213
Formula: BrH₂CCH(OCH₃)₂
MW: 169,02 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C
Densidad: 1,435
Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000213
Núm. CAS: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II