2-Bromo-4-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3498-25G
B3498-5G
TCIAB3498-25GEA
134
EUR
TCIAB3498-25G
TCIAB3498-5G
2-Bromo-4-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-fluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol |
Número MDL:
MFCD00672923 Núm. CAS: 59142-68-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |