Ácido 3-(2-metilfenil)propiónico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-(o-tolil)propionico
H34375.03 H34375.09
H34375.03EA 36.2 EUR
H34375.03 H34375.09
Ácido 3-(2-metilfenil)propiónico 96%
Ácido 3-(2-metilfenil)propiónico
Purity: 96% CAS No.: 22084-89-5 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 101-103° MDL No.: MFCD00079773
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Pto. de fusión: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079773
Núm. CAS: 22084-89-5