Ácido 3-(3-metilfenil)propiónico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-(m-tolil)propionico
H34395.03
H34395.06
H34395.03EA
64.8
EUR
H34395.03
H34395.06
Ácido 3-(3-metilfenil)propiónico 96%
Ácido 3-(3-metilfenil)propiónico
Purity: 96%
CAS No.: 3751-48-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 42-44°
MDL No.: MFCD00060326
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Pto. de fusión: 42…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060326 Núm. CAS: 3751-48-2 |