1,4-Dimetoxibenceno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115410010 115411000 115415000
ACRO115410010EA 129 EUR
ACRO115410010 ACRO115411000 ACRO115415000
1,4-Dimetoxibenceno 99+%
1,4-Dimetoxibenceno
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 212,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 54…58 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008401
Núm. CAS: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to grey Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥99.0 %