1H-Pirrolo[2,3-b]piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1117-25G P1117-5G
TCIAP1117-25GEA 190 EUR
TCIAP1117-25G TCIAP1117-5G
1H-Pirrolo[2,3-b]piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1H-Pirrolo[2,3-b]piridina
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 270°C
Pto. de fusión: 103…106 °C
Densidad: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005606
Núm. CAS: 271-63-6
EINECS: 205-981-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92f545961cfb7e583d452f5956a353d61f44480b&vid=92f545961cfb7e583d452f5956a353d61f44480b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C