1,4-Dimetoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
A12822.0E
A12822.22
A12822.36
A12822.0EEA
377
EUR
A12822.0E
A12822.22
A12822.36
1,4-Dimetoxibenceno ≥98%
1,4-Dimetoxibenceno
Purity: 98%
CAS No.: 150-78-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 94°(201°F)
Odour: Sweet
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 774605
MDL No.: MFCD00008401
Formula:
C₈H₁₀O₂ MW: 138.17 g/mol Pto. Ebullición: 212 °C Pto. de fusión: 54…58 °C Densidad: 1.053 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008401 Núm. CAS: 150-78-7 EINECS: 205-771-9 |