Silicato de magnesio 60-120 mesh para cromatografía
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22490.0B B22490.30
B22490.0BEA 303 EUR
B22490.0B B22490.30
Silicato de magnesio 60-120 mesh para cromatografía
Silicato de magnesio
Magnesium silicate, activated, is used in polyether adsorption and decolorization effect. Also used in chromatography.
Notes: Incompatible with strong acids and hydrogen fluoride.
Formula: MgO₃Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078249
Núm. CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1