2,3-Dimetoxifenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
155250050 155250250
ACRO155250050EA 96.6 EUR
ACRO155250050 ACRO155250250
2,3-Dimetoxifenol 99%
2,3-Dimetoxifenol
Formula: C₈H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 234 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,822 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Número MDL: MFCD00008366
Núm. CAS: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %