Ácido ortofosfórico ≥75%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
1.00250.9010 1.00250.9950
1.00250.9010EA 387 EUR
1.00250.9010 1.00250.9950
Ácido ortofosfórico ≥75%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
Pto. Ebullición: 135 °C
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (alkalimetric) 74.0- 76.0 %
Residual solvents (ICH Q3C) ... excluded by production process
Endotoxins ≤ 2.5 I.U./ml