Ácido sulfúrico 50%

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC305243.1000 MC305243.5000 MC305243.9025
PRLSMC305243.1000EA 0 EUR
PRLSMC305243.1000 PRLSMC305243.5000 PRLSMC305243.9025
Ácido sulfúrico 50%
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR