3,4-Dimetoxifenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
186700100 186700500
ACRO186700100EA 165 EUR
ACRO186700100 ACRO186700500
3,4-Dimetoxifenol 97%
3,4-Dimetoxifenol
Formula: C₈H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 120 - 122 °C (0,2 -rr)
Pto. de fusión: 77…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008390
Núm. CAS: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %