2-Bromoimidazol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1H-imidazol
H52553.03 H52553.06
H52553.03EA 228 EUR
H52553.03 H52553.06
2-Bromoimidazol 95%
2-Bromoimidazol
Formula: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Pto. de fusión: 197 °C
Número MDL: MFCD02179526
Núm. CAS: 16681-56-4