2-Bromo-1-metilimidazol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-metil-1H-imidazol
H52407.03
H52407.06
H52407.03EA
129
EUR
H52407.03
H52407.06
2-Bromo-1-metilimidazol 95%
2-Bromo-1-metilimidazol
Purity: 95%
CAS No.: 16681-59-7
Molecular Formula: C4H5BrN2
Formula Weight: 161.00
Flash Point:
Formula:
C₄H₅BrN₂ Pto. Ebullición: 172 °C Densidad: 1,649 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179525 Núm. CAS: 16681-59-7 |