5-Bromo-2-clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3116.0005 B3116-25G B3116-5G
TCIAB3116.0005EA 0 EUR
TCIAB3116.0005 TCIAB3116-25G TCIAB3116-5G
5-Bromo-2-clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrClN
Número MDL: MFCD00672948
Núm. CAS: 57381-44-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a32fe10f0a3d323755de230ad6f656f90cd95464&vid=a32fe10f0a3d323755de230ad6f656f90cd95464&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C