3,4-Dimetoxifenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11344.06 A11344.14 A11344.22
A11344.06EA 93.6 EUR
A11344.06 A11344.14 A11344.22
3,4-Dimetoxifenol ≥98%
3,4-Dimetoxifenol
Purity: 98%
CAS No.: 2033-89-8
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Melting Point: 79-82°
Boiling Point: 167°/14mm
MDL No.: MFCD00008390
Formula: C₈H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 167 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 79…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008390
Núm. CAS: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4