Cloruro de 3-acetilbencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32447.03
H32447.06
H32447.03EA
81.1
EUR
H32447.03
H32447.06
Cloruro de 3-acetilbencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 3-acetilbencenosulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 73035-16-2
Molecular Formula: C8H7ClO3S
Formula Weight: 218.66
Melting Point: 42-43°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03424979
Formula:
C₈H₇ClO₃S Pto. de fusión: 42…43 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03424979 Núm. CAS: 73035-16-2 UN: 3261 ADR: 8,III |