Carbonato de bis(pentafluorofenilo) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Bis(pentafluorophenyl) Carbonate
H54880.06
H54880.14
H54880.06EA
206
EUR
H54880.06
H54880.14
Carbonato de bis(pentafluorofenilo) ≥98%
Carbonato de bis(pentafluorofenilo)
Purity: 98+%
CAS No.: 59483-84-0
Molecular Formula: C13F10O3
Formula Weight: 394.12
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 47-50°
Beilstein Reference: 2029727
MDL No.: MFCD00368353
Formula:
C₁₃F₁₀O₃ MW: 394.13 g/mol Pto. de fusión: 47…50 °C Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00368353 Núm. CAS: 59483-84-0 |