2-Aminociclohexanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Amino-2-hydroxycyclohexane, 2-Aminocyclohexanol (cis- and trans- mixture)
OR21260-25G
APOSOR21260-25GEA 126 EUR
APOSOR21260-25G
2-Aminociclohexanol
2-Aminocyclohexanol
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Número MDL: MFCD00191368
Núm. CAS: 6850-38-0