Ácido tridecanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0412-25G T0412-500G
TCIAT0412-25GEA 67 EUR
TCIAT0412-25G TCIAT0412-500G
Ácido tridecanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido tridecanoico
Formula: C₁₃H₂₆O₂
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 41,5 °C
Densidad: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002741
Núm. CAS: 638-53-9
EINECS: 211-341-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863b7fad87a2b213a89a84681f977fc8c8b50b95&vid=218fd4932e6c48b6cde28d5e8d85f65209ada6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency