2,6-Dimetoxifenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115590250 115591000 115595000
ACRO115590250EA 45.7 EUR
ACRO115590250 ACRO115591000 ACRO115595000
2,6-Dimetoxifenol 99%
2,6-Dimetoxifenol
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17 g/mol
Pto. Ebullición: 261 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 50…56 °C
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064434
Núm. CAS: 91-10-1
EINECS: 202-041-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥98.5 %