Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3336-25G B3336-5G
TCIAB3336-25GEA 94 EUR
TCIAB3336-25G TCIAB3336-5G
Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Número MDL: MFCD00020295
Núm. CAS: 99-58-1
EINECS: 202-768-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebd3a1a15b62ca2222463b08771caafddce56742&vid=25c3bc47fe46843914bf8ac24d3a314f1ecd827e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C