1-Bromo-2-fluorobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B0883-25G
B0883-500G
B0883-100G
TCIAB0883-25GEA
37
EUR
TCIAB0883-25G
TCIAB0883-500G
TCIAB0883-100G
1-Bromo-2-fluorobenceno ≥99.0% (por GC)
1-Bromo-2-fluorobenceno
Formula:
C₆H₄BrF Pto. Ebullición: 158°C Pto. de fusión: –8°C Densidad: 1,61 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 48°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000282 Núm. CAS: 1072-85-1 EINECS: 214-018-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...