2,6-Dimetoxifenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24253.14
B24253.22
B24253.14EA
42.6
EUR
B24253.14
B24253.22
2,6-Dimetoxifenol ≥99%
2,6-Dimetoxifenol
Purity: 99%
CAS No.: 91-10-1
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 50-57°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 1526871
MDL No.: MFCD00064434
Formula:
C₈H₁₀O₃ MW: 154.17 g/mol Pto. Ebullición: 261 °C Pto. de fusión: 50…57 °C Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064434 Núm. CAS: 91-10-1 EINECS: 202-041-1 |