4-Bromobutirato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4-bromobutyrate
A13470.0B
A13470.18
A13470.30
A13470.0BEA
521
EUR
A13470.0B
A13470.18
A13470.30
4-Bromobutirato de etilo ≥98%
4-Bromobutirato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 2969-81-5
Molecular Formula: Br(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.363
Refractive Index: 1.4560
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Odourless
Boiling Point: 80-82°/10mm
Beilstein Reference: 1749700
MDL No.: MFCD00000259
Formula:
C₆H₁₁BrO₂ Pto. Ebullición: 80…82 °C (10 mmHg) Densidad: 1,363 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000259 Núm. CAS: 2969-81-5 EINECS: 221-005-6 |