4-Bromobutirato de etilo 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-bromobutyrate
173351000 173355000 173350025
ACRO173351000EA 90.6 EUR
ACRO173351000 ACRO173355000 ACRO173350025
4-Bromobutirato de etilo 97+%
4-Bromobutirato de etilo
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Pto. Ebullición: 80…82 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,36 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000259
Núm. CAS: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %