4-Bromobutirato de metilo 98+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Methyl 4-bromobutanoate

365830100 365830500
ACRO365830100EA 27.1 EUR
ACRO365830100 ACRO365830500
4-Bromobutirato de metilo 98+%
4-Bromobutirato de metilo
Formula: C₅H₉BrO₂
MW: 181.03 g/mol
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041482
Núm. CAS: 4897-84-1
EINECS: 225-523-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR