Óxido de mesitilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Metil-3-penten-2-ona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05791.0100
8.05791.1000
8.05791.0100EA
37.4
EUR
8.05791.0100
8.05791.1000
Óxido de mesitilo, Sigma-Aldrich®
Óxido de mesitilo
Formula:
C₆H₁₀O MW: 98.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008900 Núm. CAS: 141-79-7 EINECS: 205-502-5 UN: 1229 ADR: 3 III |
Resultados test especificaciones
Solubility | 30 g/l (20 °C) |
Melting Point | -59 °C |
Molar Mass | 98.14 g/mol |
Boiling Point | 130 °C |
Vapor Pressure | 10.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 28 °C |
Refractive Index | 1.4445 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 10.1 %(V) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 344 °C |