Óxido de mesitilo ≥90% remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Metil-3-penten-2-ona
A15111.AE
A15111.AK
A15111.AP
A15111.AU
A15111.AEEA
52.3
EUR
A15111.AE
A15111.AK
A15111.AP
A15111.AU
Óxido de mesitilo ≥90% remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Óxido de mesitilo
Purity: 90+%
CAS No.: 141-79-7
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 30°(86°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.856
Refractive Index: 1.4440
Appearance: Colourless
Odour: honigähnlich
Melting Point: -59°
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1361550
Merck Reference: 14,5908
UN No.: 1229
MDL No.: MFCD00008900
Formula:
C₆H₁₀O MW: 98,14 g/mol Pto. Ebullición: 129…130 °C Pto. de fusión: –59 °C Densidad: 0,856 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008900 Núm. CAS: 141-79-7 EINECS: 205-502-5 UN: 1229 ADR: 3,III Índice Merck: 14,5908 |