1-Metil-4-piperidona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
156921000 156925000
ACRO156921000EA 89.8 EUR
ACRO156921000 ACRO156925000
1-Metil-4-piperidona 98%
1-Metil-4-piperidona
Formula: C₆H₁₁NO
Pto. Ebullición: 55…58 °C (10 mmHg)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006191
Núm. CAS: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN: 2924
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %