Ácido metilmalónico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
127090050 127090250 127091000
ACRO127090050EA 52.8 EUR
ACRO127090050 ACRO127090250 ACRO127091000
Ácido metilmalónico 96%
Ácido metilmalónico
Formula: C₄H₆O₄
Pto. de fusión: 129…136 °C
Densidad: 1,45 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002656
Núm. CAS: 516-05-2
EINECS: 208-219-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥95 %
Color scale ≤100 APHA
Acidity ≤0.1 %