Malonato de disodio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodium malonate dibasic, Malonic acid disodium salt
44841.14 44841.22
44841.14EA 43 EUR
44841.14 44841.22
Malonato de disodio ≥99%
Malonato de disodio
Purity: 99% CAS No.: 141-95-7 Molecular Formula: CH2(COONa)2 Formula Weight: 148.03 Physical Form: Powder
Formula: C₃H₂Na₂O₄
MW: 148.03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002708
Núm. CAS: 141-95-7
EINECS: 205-514-0